n-Heptaani syntetiikkaan, Supelco®
Vaara
8.22332.9130EA 0 EUR
8.22332.9130 8.22332.9950
n-Heptaani syntetiikkaan, Supelco®
n-Heptaani
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,2 g/mol
Kiehumispiste: 98,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –90,6 °C
Tiheys: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009544
CAS-numero: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg