n-Heksakosaani, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
52183-1GEA 194 EUR
52183-1G 52183-250MG
n-Heksakosaani, Supelco®
n-Heksakosaani
Kaava: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
MW: 366,71 g/mol
Kiehumispiste: 412,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 56…59 °C
Tiheys: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009354
CAS-numero: 630-01-3
EINECS: 211-124-1