n-Heksaani ≥98.5%, SPECTRONORM for spectroscopy
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
140096EEA 195 EUR
140096E
n-Heksaani ≥98.5%, SPECTRONORM for spectroscopy
n-Heksaani
Kaava: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kiehumispiste: 69 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –94,3 °C
Tiheys: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –22 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009520
CAS-numero: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98.50 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colour number (Hazen) Max. 10
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.005 %
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.001 ppm
Transmittance (195 nm) Min. 10.0 %
Transmittance (210 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (217 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (225 nm) Min. 90.0 %
Transmittance (245 nm) Min. 98.0 %