n-Heksaani ≥95%, CHROMASOLV™ jäämäanalytiikkaan, Riedel-de Haën™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
34484-1LEA 81.91 EUR
34484-1L 34484-18L 34484-45L 34484-7L 34484-2.5L
n-Heksaani ≥95%, CHROMASOLV™ jäämäanalytiikkaan, Riedel-de Haën™
n-Heksaani
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Kaava: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kiehumispiste: 66 - 69 °C(1,013 hPa)
Sulamispiste: -95 °C
Tiheys: 0,660-0.668 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 7,4 %(V)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009520
CAS-numero: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 95 %
Non-volatile matter max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) max. 0.01 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Autoignition Temperature 453 °F
Explosion Limit 7.7 %
Vapor Pressure 256 mmHg ( 37.7 °C)
Determination of P/N ≤5 ng/L
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)