n-Heksaani ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
24575.320EA 188 EUR
24575.320 24575.9010 BDH24575.400 24575.9030 24575.400 BDH24575.100E 24575.290
n-Heksaani ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC-analytiikkaan
n-Heksaani
Kaava: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kiehumispiste: 69 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –94,3 °C
Tiheys: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –22 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009520
CAS-numero: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 97 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %