n-Heksaani ≥95%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
24611.468EA 212 EUR
24611.468 24611.550 24611.366 24611.297
n-Heksaani ≥95%, TECHNICAL
n-Heksaani
Kaava: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Kiehumispiste: 69 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –94,3 °C
Tiheys: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –22 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009520
CAS-numero: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 95 %
Boiling point 68 - 70 °C
Benzene Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm