n-Heksaani ≥95%, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83661.320EA
133
EUR
83661.320
83661.400
83661.290
n-Heksaani ≥95%, PESTINORM® jäämäanalytiikkaan
n-Heksaani
Kaava:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Kiehumispiste: 69 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –94,3 °C Tiheys: 0,659 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: –22 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00009520 CAS-numero: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
![]() |
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) | Min. 95,0% |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,02 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |