n-Nonadekaani, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74158-1GEA 23.22 EUR
74158-1G 74158-5G
n-Nonadekaani, Supelco®
n-Nonadekaani
Kaava: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268,53 g/mol
Kiehumispiste: 329,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 32,5 °C
Tiheys: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009012
CAS-numero: 629-92-5
EINECS: 211-116-8