Kalorimetri, C 200
Toimittaja: IKA
IKAC8803700EA 32070 EUR
IKAC8803700 IKAC10002387 IKAA10002387 IKAC10002379 431-2900 IKAC8802500
Kalorimetri, C 200
Kalorimetrit
Pieni ja tilaa säästävä puoliautomaattinen kalorimetri, joka määrittää nestemäisten ja kiinteiden näytteiden kaloriarvot.
Soveltuu koulutuskäyttöön (esim. ammattikouluihin, yliopistoihin) ja kaupallisiin, teollisiin laboratorioihin, joissa käsitellään vähän näytteitä. Mukautuu helposti erilaisiin tehtäviin: neljä erilaista testimenettelyä, isoperiboli, dynaaminen, aikaohjattu (automaattinen sytytys ja kaloriarvon laskenta) tai manuaalinen käyttäjän tekemä sytytys ja manuaalinen laskenta.
Toimitustiedot: Supplied with Basic device (measuring cell) C 200 incl. power pack and ignition adaptor, decomposition vessel C 5010 or decomposition vessel halogen resistant C 5012, conversion kit C 200.2, oxygen station C 248 and further consumables for installation and calibration.