Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H29009.03EA 135 EUR
H29009.03 H29009.06
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Kaava: C₆H₄BIF₃K
MW: 309,91 g/mol
Sulamispiste: 202…204 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09800739
CAS-numero: 1189097-36-6