Hait: n-Pentaani
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: n-Pentaani, Supelco®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: n-Pentaani ∼ 95%, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization dete...
MSDS Tarjous
Toimittaja: Merck
Kuvaus: n-Pentaani ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID
Tuoteluettelon nro: (1.07179.1000)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Toimittaja: Merck
Kuvaus: n-Pentaani, EMPLURA®
Tuoteluettelon nro: (9333-03)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: n-Pentaani ≥99.0% (by GC, corrected for water content), ULTRA RESI-ANALYZED® orgaanisille jäämäanalytiikkaan, J.T.Baker®
UOM: 1 * 4 L
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: n-Pentaani ≥99.0% (by GC, corrected for water content), BAKER ANALYZED® HPLC HPLC/UHPLC-analytiikkaan, spektrofotometriaan, J.T.Baker®
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: n-Pentaani ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: n-Pentaani, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: n-Pentaani, EMSURE® for analysis, Supelco®
MSDS Tarjous
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: n-Pentaani ≥99.0%, PESTINORM® for capillary GC analysis
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: n-Pentaani ≥95%, TECHNICAL
Toimittaja: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Kuvaus: n-Pentaani 99% (by GC), AR, Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: n-Pentaani ≥99.5% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom