n-Pentaani ≥99% (by GC), CHROMASOLV™ jäämäanalytiikkaan, Riedel-de Haën™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Pentaani
34497-2.5LEA 265.39 EUR
34497-2.5L 34497-1L 34497-6X1L
n-Pentaani ≥99% (by GC), CHROMASOLV™ jäämäanalytiikkaan, Riedel-de Haën™
n-Pentaani
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Kaava: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Kiehumispiste: 36-37 °C
Sulamispiste: -131 °C
Tiheys: 0,631 g/cm³ (15 °C)
Leimahduspiste: <-35 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009498
CAS-numero: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Explosion Limit ~8.3 %
Autoignition Temperature 500 °F