n-Tetrakosaani, Supelco®
Toimittaja: Merck
Synonyms: N-tetracosane
M-Clarity™ quality level = MQ100
87089-5G
87089-5GEA 218 EUR
87089-5G
n-Tetrakosaani, Supelco®
n-Tetrakosaani
Kaava: H₃C(CH₂)₂₂CH₃
MW: 338,66 g/mol
Kiehumispiste: 391,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 49…51 °C
Tiheys: 0,7787 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009352
CAS-numero: 646-31-1
EINECS: 211-474-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c441a3667e48229653db4e7b12ed0c145c6c6f&vid=ed783c61133c9e610f1846c39db8e901e6e537f6&prid=web&clid=SAPDAM