n-Trikosaani, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
91447-1GEA 43.2 EUR
91447-1G 91447-5G
n-Trikosaani, Supelco®
n-Trikosaani
Kaava: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
MW: 324,63 g/mol
Kiehumispiste: 380 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 46…47,5 °C
Tiheys: 0,7969 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009350
CAS-numero: 638-67-5
EINECS: 211-347-4