  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
1-brom-3-chlor-2-methylpropan
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (8.02622.0250)
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane syntetiikkaan
UOM:  1 * 250 ml