  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "2-etyylibutyraldehydi"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (B23465.AK)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   2-Etyylibutyraldehydi
UOM:  1 * 250 ml