2-Etyyliheksanaali 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO410090010EA
234
EUR
ACRO410090010
ACRO410092500
2-Etyyliheksanaali 96%
2-Etyyliheksanaali
Kaava:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Kiehumispiste: 163 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –90 °C Tiheys: 0,8195 g/cm³ Leimahduspiste: 50 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00006987 CAS-numero: 123-05-7 EINECS: 204-596-5 UN: 1191 ADR: 3,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (20/20°C) 0.819 to 0.824 |
Acid value | ≤8 mg KOH/g |