2-Metyylibutyraldehydi 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A19650.22EA 220 EUR
A19650.22 A19650.09 A19650.14
2-Metyylibutyraldehydi 95%
2-Metyylibutyraldehydi
Purity: 95%
CAS No.: 96-17-3
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3919
Boiling Point: 94-96°
Beilstein Reference: 1633540
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006984
Kaava: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kiehumispiste: 94…96 °C
Sulamispiste: –100 °C
Tiheys: 0,806
Leimahduspiste: 4 °C (39 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006984
CAS-numero: 96-17-3
EINECS: 202-485-6
UN: 1989
ADR: 3,II