4-Metyyli-2-pentanoni ≥97%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Metyyli-isobutyyliketoni
25655.466EA 833 EUR
25655.466 25655.364 25655.295
4-Metyyli-2-pentanoni ≥97%, TECHNICAL
4-Metyyli-2-pentanoni
Kaava: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
MW: 100,16 g/mol
Kiehumispiste: 117,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –84 °C
Tiheys: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 16 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008938
CAS-numero: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/40/739340.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 97 %