4-Hydroksi-4-metyylipentanoni ≥98%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
23424.294EA 36.8 EUR
23424.294
4-Hydroksi-4-metyylipentanoni ≥98%, TECHNICAL
4-Hydroksi-4-metyylipentanoni
Kaava: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116,16 g/mol
Kiehumispiste: 166 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –44 °C
Tiheys: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004471
CAS-numero: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
UN: 1148
ADR: 3,III
REACH: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/76/739576.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %