Byretti, mikrobyretti, Bang -kuvio, suora sulkuhana, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
BRND24269EA 571 EUR
BRND24269 BRND24265 BRND24267 BRND924265
Byretti, mikrobyretti, Bang -kuvio, suora sulkuhana, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Byretit
Borosilikaattilasi 3.3, luokka AS, DE-M merkintä.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan Ex
  • Schellbach-nauha, kokonaisyksiköiden kohdalla koko putken kiertävä rengas
  • Jalusta
Sertifikaatit: DIN EN ISO 385
Tilaustiedot: Supplied with batch certificate or single certificate. On request also available with USP individual certificate or DAkkS calibration certificate.