Iso-oktaani ≥98%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
|
Vaara
|
28775.461EA
747
EUR
28775.461
28775.368
28775.290
Iso-oktaani ≥98%, TECHNICAL
Iso-oktaani
Kaava:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114,23 g/mol Kiehumispiste: 99,2 °C (1013 hPa) Sulamispiste: –107 °C Tiheys: 0,692 g/cm³ (20 °C) Leimahduspiste: –12 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00008943 CAS-numero: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.391 - 1.393 |