Kertakäyttöiset korvatulpat, E-A-RSoft™ FX
Toimittaja: 3M
E-A-RSoft™ E-A-R™
MMMAES01021EA 193 EUR
MMMAES01021 111-0835
Kertakäyttöiset korvatulpat, E-A-RSoft™ FX
Korvatulpat Kertakäyttöiset korvatulpat
Viistetyn kellon muotoiset vaahtomuovikorvatulpat on valmistettu erittäin pehmeästä vaahtomuovista. Ne muotoutuvat helposti korvan muotoihin ja eristävät tehokkaammin kuin mitkään muut tulpat. Räätälöity polyuretaanivaahtokoostumus hidastaa muotoon palautumista ja on pehmeytensä vuoksi erittäin mukavantuntuinen.
  • Laippamaiset tulpat on helppo asettaa kasaan puristettuna
  • Muotoutuvat helposti korvakäytävään
  • Nauhalla tai ilman
  • Yhteensopiva muiden PPE-materiaalien kanssa
SNR: 39 dB