Kertakäyttöiset korvatulpat, E-A-R™ Push-Ins™
Toimittaja: 3M
E-A-R™
MMMAEX01021EA 76.6 EUR
MMMAEX01021 111-1798
Kertakäyttöiset korvatulpat, E-A-R™ Push-Ins™
Korvatulpat Kertakäyttöiset korvatulpat
Nämä kapselikorvatulpat on todella helppo asettaa korvaan, koska niitä ei tarvitse puristaa kasaan. Ne voi vain työntää paikoilleen joustavasta kahvasta kiinni pitäen Vaahtomuoviosaan ei tarvitse koskea paikalleen asettamisen aikana, mistä syystä tämä malli on yksi markkinoiden hygieenisimmistä tulppamalleista.
  • Joustava varsi helpottaa asettamista ja poistamista ja pitää korvatulpat paremmin puhtaina
  • E-A-Rform-vaahtomuovi pehmenee kehonlämmön myötä ja saa aikaan yksilöllisesti mukautuvan, koko ajan mukavammaksi muuttuvan muodon
  • Matalapaineinen eristys
  • Nauhalla tai ilman
Soveltuvat ihanteellisesti erittäin kovaan meluun ja erityisesti matalataajuiseen meluun, jota on monenlaisissa työympäristöissä, esim. auto-, kemikaali- ja lääketeollisuudessa sekä rakennus- ja raskaskoneteollisuudessa.
SNR: 38 dB
Sertifikaatit: EN 352-2