Magneettisekoittaja, ESP
Toimittaja: VELP Scientifica
442-1118EA 199 EUR
442-1118
Magneettisekoittaja, ESP
Sekoittajat Magneettisekoittajat
Erittäin ohut magneettisekoittaja, jossa ei ole liikkuvia mekaanisia osia.
  • Mikroprosessoriohjattua sekoitusta voi säätää
  • Pehmeällä käynnistyksellä laite saavuttaa sekoitusnopeuden hellävaraisesti
  • Levy ja runko on valmistettu kemikaalinkestävistä materiaaleista