Pyörökolvi, neljä kaulaa ja vakiohiokset
Toimittaja: Lenz
LENZ03345482EA 536 EUR
LENZ03345482 LENZ03345476 271-1544 LENZ03344485 271-1545 LENZ03345485 271-1546 271-1536 LENZ03345479 271-1537 271-1538 LENZ03345488 LENZ03344476
Pyörökolvi, neljä kaulaa ja vakiohiokset
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
Sertifikaatit: DIN 12392