Skvalaani
EDQMY0000185EA 282 EUR
EDQMY0000185
Skvalaani
Skvalaani
Kaava: C₃₀H₆₂
MW: 422,82 g/mol
Kiehumispiste: 470 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –35 °C
Tiheys: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923