2,3-Dibromipropeeni
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLEM26909269EA 120 EUR
MOLEM26909269
2,3-Dibromipropeeni
2,3-Dibromipropeeni
Kaava: C₃H₄Br₂
MW: 199,87 g/mol
Kiehumispiste: 42 °C (1013 hPa)
Tiheys: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000211
CAS-numero: 513-31-5
EINECS: 208-155-8
Merck Index: 13,03050