4-Bromi-1-buteeni
Toimittaja: Molekula
MOLEM54798877EA 164 EUR
MOLEM54798877
4-Bromi-1-buteeni
4-Bromi-1-buteeni
Kaava: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Kiehumispiste: 98 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 9 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000258
CAS-numero: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1992
ADR: 3,II