Pinsettiteline
Toimittaja: RSG Solingen
232-0189EA 104 EUR
232-0189
Pinsettiteline
Pinsettiteline
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ESD-pinnoitettu.
  • Kaikkien laboratoriopinsettien turvalliseen säilytykseen
  • Soveltuu pinsettien kuivaamiseen pesun jälkeen
  • Kemikaalinkestävä
  • Voidaan kiinnittää pöytään tai kaapin alle