Jäähdyttimet, Allihn, Soxleth-uuttimet
Toimittaja: Lenz
LENZ05226016EA 155 EUR
LENZ05226016 LENZ05226015 LENZ05226014
Jäähdyttimet, Allihn, Soxleth-uuttimet
Jäähdyttimet
DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For condensing vapours. With NS cone. Water connection with two threaded GL 14 plastic olives.