Pullo, kapea suuaukko, GL kierteellä
Toimittaja: Rixius
RIXI10201010022ULMEA 0.8 EUR
RIXI10200025022BOM RIXI10201100028BOM RIXI10201010022ULM RIXI10200010022BOM RIXI10201100028ULM RIXI10200100028BOM RIXI10201025022ULM RIXI10501003018BOM RIXI10201020022BOM RIXI10201010022BOM RIXI10200010022ULM 215-2247 RIXI10201025022BOM RIXI10201100045BOM RIXI10501000518BOM RIXI10200005018BOM RIXI10201015022BOM RIXI10501001018BOM RIXI1-0501001518AD RIXI10201250045BOM RIXI10501010018BOM 215-4291 RIXI10201050025BOM RIXI10501005018BOM RIXI10201050025ULM RIXI10500001018BOM RIXI10200003018BOM RIXI10200050025BOM RIXI10501002018BOM
Pullo, kapea suuaukko, GL kierteellä
Pullot Lasipullot
Kirkasta tai ruskeaa lasia, musta PP-korkki.
  • Hyvät kemialliset ja fyysiset ominaisuudet
  • Käyttötarkoituksiin, joihin ei liity suuria lämpöjännitteitä
  • Kierteet, standardin DIN 168 mukaiset
Soveltuu näytteiden ottamiseen, säilyttämiseen ja nesteiden kuljettamiseen. Ruskea väri suojaa valoherkkiä aineita.