Tetrakloorietyleeni ≥98%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
26217.367EA 79.8 EUR
26217.367 26217.323 26217.298 26217.460
Tetrakloorietyleeni ≥98%, TECHNICAL
Tetrakloorietyleeni
Kaava: C₂Cl₄
MW: 165,83 g/mol
Kiehumispiste: 121,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –22 °C
Tiheys: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000834
CAS-numero: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/47/741247.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.503 - 1.505