  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
cis-1,3-Diklooripropeeni
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Voit tarkentaa hakuasi valitsemalla tuotteen ominaisuuksia alla olevista vaihtoehdoista. Voit tehdä valintoja useammasta alasvetovalikosta. Päivitä tulokset klikkaamalla OK.
SearchResultCount:"1"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (EHERCA12489800)
Toimittaja:  EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus:   cis-1,3-Diklooripropeeni
UOM:  1 * 0,1 g