Sangalliset korvatulpat, E-A-RBand™
Toimittaja: 3M
E-A-RBand™
MMMAEB01000UKEA 87.8 EUR
MMMAEB01000UK
Sangalliset korvatulpat, E-A-RBand™
Korvatulpat Sangalliset korvatulpat
Nämä innovatiiviset korvakäytävän suulle asetettavat kuulosuojaimet on muotoiltu johtavien tuotemerkkien musiikkikuulokkeiden tavoin. Malli on tyylikäs ja ergonominen ja suojelee käyttäjän kuuloa.
Ne soveltuvat ihanteellisesti jaksottaiseen käyttöön, sillä ne on helppo asettaa paikoilleen ja poistaa.
SNR: 21 dB
Sertifikaatit: EN 352-2