Kertakäyttöiset korvatulpat, E-A-R™ Classic™
Toimittaja: 3M
E-A-R™ Classic™
111-0837EA 129 EUR
111-0837 111-1067 111-1060 111-0934
Kertakäyttöiset korvatulpat, E-A-R™ Classic™
Korvatulpat Kertakäyttöiset korvatulpat
Nämä korvatulpat on tehty pehmeästä, lämpömuovautuvasta polymeerivaahdosta, joka suojaa kuuloa erinomaisesti ja on miellyttävä käyttää koko päivän.
  • Napakka materiaali ja hidas muotoon palautuminen takaavat hyvän istuvuuden
  • Hikeä ja kosteutta kestävä materiaali parantaa käyttömukavuutta
  • Erittäin taloudelliset, koska korvatulpat voi puhdistaa jopa kolme kertaa
Soveltuvat työ- ja vapaa-ajankäyttöön ympäristöissä, joissa on melua − saatavana myös nauhallisena mallina.
SNR: 28 dB
Sertifikaatit: EN 352-2.
Varoitus: *Yksi koko, joka sopii kaikille.