Tiheyspullo ja erikoispäät
Toimittaja: Lenz
LENZ05660006EA 119 EUR
LENZ05660006 LENZ05660007 LENZ05660206 LENZ05660207
Tiheyspullo ja erikoispäät
Pyknometrit
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes