Yleiskäyttöinen astia, leveäsuiset, neliskulmaiset, kierteelliset
Toimittaja: KAUTEX TEXTRON
216-1188EA 76.6 EUR
216-1188 216-1221 216-1189 216-1200 216-1220 216-1187 216-1208 216-1219
Yleiskäyttöinen astia, leveäsuiset, neliskulmaiset, kierteelliset
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
PVC. Square. Transparent or brown transparent colours.
  • Wide neck opening
  • Easy to fill and to clean
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • With tamper-evident closure, PP, black colour
Brown transparent containers are suitable for light-sensitive media. Due to the wide neck opening the containers are easy to fill and to clean. The contents are safe against unauthorized removal. Opening the closure leaves distinct traces.