HyperSep™-lasiputkisto
Toimittaja: Thermo Scientific
HyperSep™
549-0598EA 1160 EUR
549-0598 549-0597
HyperSep™-lasiputkisto
Manifoldit
Vakuumiputkistot helpottavat näytteiden käsittelyä HyperSep™ SPE -kolonneissa
  • Lasinen vakuumikammio mahdollistaa uuttoprosessin tarkkailun ja helpottaa puhdistamista
  • Säätöventtiili optimoi näytteenottonopeuden
  • Jäykkä Corian®-kansi ei taivu pitkäaikaisessakaan käytössä
  • Läpivientien Luer-lukkosovittimien avulla näytteen voi uuttaa suoraan kertakäyttöisiin koeputkiin
  • Kannessa on 16 tai 24 paikkaa rinnakkaisissa riveissä, ja tukeva kulmajalka estää luer-liittimiä ja kärkiä vahingoittumasta, kun kansi ei ole käytössä
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan lasikammio, Corian®-putkiston kansi, kannen tiiviste, vakuumimittari ja venttiili, 16 tai 24 PTFE-kärkeä, säädettävä keräysteline, 16 tai 24 luer-sovitinta ja tulppaa läpivientiin.