Sangalliset korvatulpat, E-A-R™ Reflex™
Toimittaja: 3M
MMMARF01000EA 474 EUR
MMMARF01000
Sangalliset korvatulpat, E-A-R™ Reflex™
Sangallisissa, säädettävissä E-A-R™ Reflex™ -korvatulpissa on innovatiivinen nivelletty rakenne, joten niitä voi pitää useissa eri asennoissa. Korvatulppien paikoilleen asettaminen käy nopeasti, ja niiden ainutlaatuisesta patentoidusta materiaalista valmistettu kärki vaimentaa ääntä tehokkaasti.
  • Ei tarvitse litistää
  • Saatavana vaihtotulpat
  • Voidaan käyttää muiden henkilösuojaimien kanssa
SNR: 26 dB