Kapillaarit, natriumheparinoidut (pinnoitetut), verikaasuanalyysiin
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
Borosilicate glass 3.3.
  • Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Ulkohalk. Ø, sisä- Pituus Nimellistilavuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1,75 mm 1,35 mm 80 mm 105 µl 1.000 HIRS9221280
1,75 mm 1,35 mm 125 mm 165 µl 1.000 HIRS9221212
1,75 mm 1,35 mm 150 mm 200 µl 1.000 HIRS9221215
1,75 mm 1,35 mm 75 mm 100 µl 1.000 HIRS9221275
1,75 mm 1,35 mm 100 mm 130 µl 1.000 HIRS9221210
2,35 mm 1,55 mm 75 mm 140 µl 1.000 HIRS9222275
2,35 mm 1,55 mm 100 mm 185 µll 1.000 HIRS9222210
2,35 mm 1,55 mm 150 mm 280 µl 1.000 HIRS9222215
2,35 mm 1,55 mm 125 mm 235 µl 1.000 HIRS9222212
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Magneetti, pyöreä, 8 × 4 mm, magneettinen kummaltakin puolelta 10 HIRS9228105
Magneettiset sekoitussauvat, 9 × 0,6 mm 1.000 612-2499
Magneettiset sekoitussauvat, 9 × 0,8 mm 1.000 HIRS9228102
Suljinkorkit 1.000 HIRS9228104
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm