1,3,5-Tribromibentseeni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17665000EA 133 EUR
EHERC17665000
1,3,5-Tribromibentseeni
1,3,5-Tribromibentseeni
Kaava: C₆H₃Br₃
MW: 314,8 g/mol
Kiehumispiste: 271 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 122…123 °C
Tiheys: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 626-39-1
EINECS: 210-947-3