Soluviljelypullo, elatusainepullo, korkillinen
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
391-0286EA 217 EUR
391-0286 391-0295 391-0299 391-0315 391-0283 391-0294 391-0284 391-0323 391-0321 391-0296 391-0298 391-0322 391-0297 391-0317
Soluviljelypullo, elatusainepullo, korkillinen
Pullot Väliainepullot
Polystyreeni, polykarbonaatti tai PETG pullo, jossa on polypropeenikierrekorkki, steriili.
  • Sloped design improves bottle stability when placed on a work surface
  • Narrow bottle shoulder, combined with moulded finger grips, improves the ability to securely grip the bottle with gloved hands
  • Easy Grasp bottle cap facilitates uncapping, tightening and bottle stacking, as well as providing a convenient gripping surface while transporting
  • Polystyrene (PS) bottles are supplied with a white cap
  • Polycarbonate (PC) bottles are supplied with a blue cap
  • PETG bottles are supplied with a green cap
VWR Collectionin kertakäyttöiset, pyöreät Easy Grasp -elatusainepullot on suunniteltu steriilien liuosten, kuten kudosviljelyelatusaineiden, seerumin ja puskureiden, säilytykseen. Pullot valmistetaan kolmesta, liukenevista epäpuhtauksista vapaasta mouvilaadusta: polykarbonaatista, joka kestää jopa kolme autoklavointia ja jolla on hyvä alkoholinkestävyys, polystyreenistä yleiskäyttöön soluviljelyn vesipohjaisille liuoksille ja PETG:stä yleisimpien laboratorioliuosten säilytykseen.
Valmistettu luokan VI materiaaleista standardin ISO 13485 mukaisissa tiloissa