Koripullot, leveä suuaukko
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
216-0617EA 148 EUR
216-0617 VWRU89170-782 216-0625 216-0637 216-0630 VWRU89170-806 216-0636 216-0631 VWRU89170-784 216-0624 216-0618 216-0623 VWRU89170-800 216-0616 216-0827 216-0611 VWRU89170-790 216-0638
Koripullot, leveä suuaukko
Pullot Jerrykannut
PP-muovia, läpinäkymätön.
  • Monikäyttöinen korkkitekniikka lisää joustavuutta keskenään vaihdettavien liittimien ansiosta.
  • Erikoisleveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista
  • Älykäs liitinteknologia tarjoaa useita vaihdettavia hanavaihtoehtoja.
VWR-koripullo on laadukas nesteen käsittelyyn tarkoitettu pullo, joka on kehitetty loppukäyttäjän tarpeita silmällä pitäen. Ergonomisesti muotoilluissa koripulloissa on VWR® Versatile Cap -korkit, jotka helpottavat säiliön käyttöä ja puhdistusta. Pullo on valmistettu erittäin kemikaalin- ja lämmönkestävästä polypropeenista. Ne kestävät myös autoklavoinnin. Koripullo on muotoiltu siten, että sitä on helppo pidellä ja käsitellä nostettaessa, täytettäessä ja kaadettaessa. VWR® Versatile Cap -korkeissa on vaihdettavat ja tiiviit yläliitännät. Pulloissa on kahvat sekä ylä- että alaosassa, selkeä kohopainettu mitta-asteikko sekä valettu säiliön materiaalimerkintä. 20 ja 40 litran säiliöistä on saatavana myös erikoisleveällä suuaukolla varustettu malli, joka on helppo täyttää ja puhdistaa.