VWR®, Koripullot, leveä suuaukko, ei sisällä BPA:ta
Toimittaja: Avantor
216-0612EA 108 EUR
VWRI216-0612
VWR®, Koripullot, leveä suuaukko, ei sisällä BPA:ta
Ei sisällä BPA:ta, kirkas.
  • Monikäyttöinen korkkitekniikka lisää joustavuutta keskenään vaihdettavien liittimien ansiosta.
  • Erikoisleveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista
  • Älykäs liitinteknologia tarjoaa useita vaihdettavia hanavaihtoehtoja.
VWR-koripullot, jotka eivät sisällä BPA:ta, ovat edistyksellinen nesteiden käsittelyjärjestelmä, joka on kehitetty loppukäyttäjää silmälläpitäen. Ergonominen koripullo yhdistettynä monikäyttöiseen VWR®-korkkitekniikkaan tuottaa helppokäyttöisen ja helposti puhdistettavan pullon. Koripullo, joka ei sisällä BPA:ta, on valmistettu jäykästä ja kirkkaasta materiaalista, joka kestää lämpöä. Koripullot, jotka eivät sisällä BPA:ta, sopivat vesipohjaisille liuoksille, ja niitä käytetään useimpien biotieteiden puskuriliuosten kanssa. Koripullon runko on suunniteltu siten, että pulloa on helppo pitää ja käsitellä noston, täytön ja kaadon aikana, ja monikäyttöisen korkkitekniikan ansiosta vuotamattomat yläliittimet voi vaihtaa keskenään. Koripullossa on kahvat ylhäällä ja alhaalla, selkeä, kohopainettu asteikko sekä valettu materiaalityypin tunniste. 20 litran ja 40 litran koripulloissa on saatavana myös erityisleveä suuaukko, joka helpottaa täyttöä ja puhdistusta.