VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Toimittaja: VWR
VWR®
216-0628EA 135 EUR
216-0628 216-0629 216-0615 216-0642 216-0621 216-0635 216-0622 216-0634
VWR®, Carboys, Wide Neck, HDPE
Pullot Jerrykannut
HDPE.
  • Monikäyttöinen korkkitekniikka lisää joustavuutta keskenään vaihdettavien liittimien ansiosta
  • Erikoisleveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista
  • Älykäs liitinteknologia tarjoaa useita vaihdettavia hanavaihtoehtoja
VWR® HDPE -koripullot ovat edistyksellinen nesteidenkäsittelyjärjestelmä, joka on kehitetty loppukäyttäjää silmälläpitäen. Ergonominen koripullon runko yhdistettynä monikäyttöiseen VWR®-korkkitekniikkaan takaa helppokäyttöisyyden ja helpon puhdistuksen. Koripullo on valmistettu naarmuuntumattomasta HDPE-muovista, ja sillä on parempi kemikaalinkestävyys kuin muilla koripulloilla, minkä vuoksi se sopii erityisen hyvin useimmille puskureille ja reagensseille sekä jauheille ja kiinteille aineille. Koripullon runko on suunniteltu siten, että sitä on helppo pidellä ja käsitellä noston, täytön ja kaadon aikana, ja monikäyttöisen korkkitekniikan ansiosta vuotamattomat yläliittimet voi vaihtaa keskenään. Koripullossa on kahvat ylhäällä ja alhaalla, selkeä, kohopainettu asteikko sekä valettu materiaalityypin tunniste. 20 litran ja 40 litran koripullot ovat saatavana myös erikoisleveällä suuaukolla, mikä helpottaa täyttämistä ja puhdistusta.