Kromatografian näytepullot, silanoidut pullot
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
548-1373EA 1660 EUR
548-1373 548-1859 548-1860 548-1862 548-1364 548-1858 548-1848 548-0431
Kromatografian näytepullot, silanoidut pullot
Näytevialit ja pienet näyteastiat Kromatografian näytepullot
Parantaa näyteanalyysin herkkyyttä estämällä näytteen ja lasin väliset reaktiot.
  • Soveltuu erittäin herkkiin HPLC-sovelluksiin
  • Deaktivoitu lasipinta estää polaaristen yhdisteiden ja lasin väliset reaktiot
  • Soveltuu aminohapoille, proteiineille tai fenoleille
  • Hydrolyyttinen luokka 1