Pipetti, Pasteur pipetti
Toimittaja: Hirschmann Laborgeräte
HIRS9260101EA 79.1 EUR
HIRS9260101 HIRS9250201 HIRS9260201 HIRS9250101
Pipetti, Pasteur pipetti
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pasteur-/siirtopipetit
Glass pasteur pipettes with fine drawn tips.
  • With or without cotton plug
  • Short or long form
Sertifikaatit: According to ISO 7712.