Erlenmeyerkolvi, kapea suuaukko, vahvistettu reuna
Toimittaja: Lenz
LENZ07020022EA 171 EUR
LENZ07020022 LENZ07020076 LENZ07020052 LENZ07020073 LENZ07020082 LENZ07020070 LENZ07020028 LENZ07020049 LENZ07020037 LENZ07020058 LENZ07020046
Erlenmeyerkolvi, kapea suuaukko, vahvistettu reuna
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area.