Keittokolvi, tasapohjainen, leveä suuaukko, vahvistettu reuna
Toimittaja: Lenz
LENZ07050070EA 603 EUR
LENZ07050070 LENZ07050073 LENZ07050074 LENZ07050037 LENZ07050058 LENZ07050049
Keittokolvi, tasapohjainen, leveä suuaukko, vahvistettu reuna
Kolvit ja erlenmeyerit Tasapohjaiset keittokolvit
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Marked with capacity and a white labelling area. Flasks with neck external diameter larger than 65 mm have reinforced rims.
Sertifikaatit: Acc. to DIN ISO 24450